安全性情報
345646
Millipore
α-D-Galactose-1-phosphate, Dipotassium Salt, Pentahydrate
別名:
α-D-Galactose-1-phosphate, Dipotassium Salt, Pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11K2O9P · 5H2O
CAS番号:
分子量:
426.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
アッセイ
≥99% (1H-NMR)
品質水準
形状
crystals
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
colorless
溶解性
water: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
InChI Key
KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
関連するカテゴリー
詳細
A substrate for uridyltransferase that catalyzes the reaction of UDP-glucose with galactose-1-phosphate to form glucose-1-phosphate and UDP-galactose. Higher levels of galactose-1-phosphate are reported in patients with galactosemia.
Free of glucose-1-phosphate and related sugar nucleotides that tend to contaminate isolated material.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for at up to 3 weeks at -20°C.
その他情報
Wedekind, J.E., et al. 1996. Biochemistry35, 11560.
Gitzelmann, R. 1995. Eur. J. Pediatr.154 (Suppl. 2), S45.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
345646-0GM:
345646-100MG:
345646-MG:
試験成績書(COA)