Merck
T2751
Sigma-Aldrich
D-(−)-タガトース
≥98% (HPLC)
別名:
D-lyxo-2-Hexulose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724555
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]25/D -6.5 to -5.0 °, c = 1% (w/v) in water
甘さ
0.9 × sucrose
テクニック
HPLC: suitable
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-(-)-タガトースは、発酵用の炭水化物として使用されています。また、LASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)により選択された大部分の代謝産物の同一性を確認するための標準品の1つとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ケトヘキソースであるD-タガトースは、低カロリーの機能性甘味料として機能します。タガトースは、化粧品、界面活性剤、および製剤処方物の防腐剤として使用できます。タガトースは、ダイエットソフトドリンク、チューインガム、フローズンヨーグルト、および脱脂アイスクリームにも使用されています。
糖の代替品になる可能性があります。自然界ではほとんどみられません。生体触媒としてL-アラビノースイソメラーゼ、基質としてD-ガラクトースを用いる生体内変換法を用いて製造されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2751-VAR:
T2751-BULK:
T2751-100MG:
T2751-1G:
T2751-5G:
T2751-250MG:
T2751-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recommended test panel for differentiation of Klebsiella species on the basis of a trilateral interlaboratory evaluation of 18 biochemical tests
Hansen DS, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 42(8), 3665-3669 (2004)
Metabolomic characterization of hepatocellular carcinoma in patients with liver cirrhosis for biomarker discovery
Di PC, et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 26(5), 675-683 (2017)
Biochemical Characterization of Heat-Tolerant Recombinant l-Arabinose Isomerase from Enterococcus faecium DBFIQ E36 Strain with Feasible Applications in d-Tagatose Production
Manzo RM, et al.
Molecular Biotechnology, 61(6), 385-399 (2019)
Carbohydrate Basics: Sugars, Starches and Fibers in Foods and Health: Healthy Carbohydrate Choices, Roles and Applications in Nutrition, Food Science and the Culinary Arts
Marcus JB
Culture, Health & Sexuality, 149-187 (2013)
Dennis S Hansen et al.
Journal of clinical microbiology, 42(8), 3665-3669 (2004-08-07)
Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca are the two most frequently encountered Klebsiella species giving rise to infections in humans, but other Klebsiella species can also be found in clinical specimens: Klebsiella ozaenae, Klebsiella rhinoscleromatis, Klebsiella terrigena, Klebsiella planticola, Klebsiella ornithinolytica