由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
フォーム
powder
不純物
≤0.1 mol % glucose
≤0.5 mol % α-D-glucose 1,6-diphosphate
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI Key
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7000-1G:
QG7000-BULK:
G7000-10G:
G7000-25G:
G7000-100G:
G7000-BULK:
G7000-5G:
QG7000-VAR:
G7000-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)