由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
glucose and starch, essentially free
色
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
K: 20.4-26.1% (ICP)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI Key
VOQGDSVKCMGEFO-FBNUBEQJSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6750-25MG:
G6750-5G:
G6750-50MG:
G6750-VAR:
G6750-BULK:
G6750-500MG:
G6750-100MG:
G6750-10MG-KC:
G6750-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)