おすすめの製品
脂質タイプ
sphingolipids
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(N)COC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C1O
InChI
1S/C36H67NO17/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(41)20(37)19-49-34-30(47)27(44)32(23(17-39)51-34)54-36-31(48)28(45)33(24(18-40)52-36)53-35-29(46)26(43)25(42)22(16-38)50-35/h14-15,20-36,38-48H,2-13,16-19,37H2,1H3/b15-14+
InChI Key
GRGNVOCPFLXGDQ-CCEZHUSRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9534-1MG:
G9534-1MG-PW:
G9534-VAR:
G9534-BULK:
試験成績書(COA)