安全性情報
ML0013
Sigma-Aldrich
Glycolysis/Gluconeogenesis Metabolite Library
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
保管温度
−20°C
構成
Contains 10 mg each of the glycolysis and gluconeogenesis pathway metabolite standards packaged individually.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 158968α-D-Glucose, anhydrous, 96% 15 mgSDS
  • B4501Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mgSDS
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgSDS
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgSDS
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
  • G6750α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, ≥99% (HPLC), BioXtra 10 mgSDS
  • G7127Guanosine 5′-diphosphate sodium salt, Type I, ≥96% (HPLC) 10 mgSDS
  • G7528D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra 10 mgSDS
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
  • G8877Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC), powder 10 mgSDS
  • K1750α-Ketoglutaric acid, ≥98.5% (NaOH, titration) 10 mgSDS
  • L1750L-(+)-Lactic acid, ≥98% 10 mgSDS
  • M8304Malic acid, meets USP/NF testing specifications 10 mgSDS
  • O7753Oxaloacetic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC) 10 mgSDS
  • P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 15 mgSDS
  • P7127Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgSDS
  • P8877D-(−)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt, ≥93% dry basis (enzymatic), powder 10 mgSDS
すべて表示 (17)
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)