おすすめの製品
構成
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
- 15732D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mgSDS
- 78832D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mgSDS
- D31262-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mgSDS
- D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgSDS
- E0377D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mgSDS
- F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgSDS
- F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
- G2164Gluconolactone, 99.0-101.0%, meets USP testing specifications 10 mgSDS
- G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
- P78776-Phosphogluconic acid trisodium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgSDS
- R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC) 10 mgSDS
- R7750D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate, ≥98% (TLC), powder 10 mgSDS
- R9875D-Ribulose 5-phosphate sodium salt, ≥90% (HPLC) 10 mgSDS
すべて表示 (13)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック