Merck
G2164
Sigma-Aldrich
Gluconolactone
99.0-101.0%, meets USP testing specifications
別名:
D-(+)-グルコン酸 δ-ラクトン, δ-グルコノラクトン, 1,2,3,4,5-ペンタヒドロキシカプロン酸 δ-ラクトン, D-(+)-デキストロン酸 δ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O6
CAS番号:
分子量:
178.14
Beilstein:
83286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
corn
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
99.0-101.0%
形状
crystalline
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
InChI Key
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルコノラクトンは、皮膚の非毒性成分です。抗酸化作用とフリーラジカル除去作用があります。グルコノラクトンには、老化防止と肌を引き締める特性があります。また、β-グルコシダーゼ阻害剤です。グルコノラクトンはセルラーゼ遺伝子発現を刺激します。
アプリケーション
グルコノラクトンは以下の用途で使用されています:
  • 天然ゴムラテックス(NRL)懸濁液の酸性化動態を制御するために
  • コラーゲン原線維の抑制と崩壊に及ぼすその効果を研究するために
  • アルギン酸ヒドロゲルを調製するために
生物化学的/生理学的作用
グルコノ-D-ラクトンは、Saccharomyces cerevisiae(出芽酵母)の酸化的ペントースリン酸経路に関与する倍加時間と活性化された酵素を増加させました。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2164-500G:
G2164-100G:
G2164-1KG:
G2164-VAR:
G2164-10MG-KC:
2530164:
G2164-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gluconolactone induces cellulase gene expression in cellulolytic filamentous fungus Trichoderma reesei
Kou Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(68), 36057-36063 (2014)
Acid-induced aggregation and gelation of natural rubber latex particles
de Oliveira Reis G, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 482(68), 9-17 (2015)
Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Cosmeceuticals E-Book (2008)
Guilherme de Oliveira Reis et al.
Journal of colloid and interface science, 539, 287-296 (2018-12-28)
Natural rubber is obtained by processing natural rubber latex, a liquid colloidal suspension that rapidly gels after exudation from the tree. We prepared such gels by acidification, in a large range of particle volume fractions, and investigated their rheological properties.
S van Weely et al.
Biochimica et biophysica acta, 1181(1), 55-62 (1993-03-24)
In addition to the lysosomal glucocerebrosidase, a distinct beta-glucosidase that is also active towards glucosylceramide could be demonstrated in various human tissues and cell types. Subcellular fractionation analysis revealed that the hitherto undescribed glucocerebrosidase is not located in lysosomes but