Merck
S5375
Sigma-Aldrich
シキミ酸
≥99%, suitable for ligand binding assays
別名:
(3R,4S,5R)-(−)-3,4,5-トリヒドロキシ-1-シクロヘキセンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O5
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
2210055
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品名
シキミ酸, ≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white to off-white
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シキミ酸は、根の先端部のシキミ酸塩を定量するときの標準物質として使用されています。また、シキミ酸キナーゼアッセイの基質としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シキミ酸をラットモデルに投与した場合、発癌性を示すことが観察されています。芳香族アミノ酸、アルカロイドおよび他の芳香族代謝産物を微生物が生合成するときの前駆物質です。シキミ酸は、ウサギにおいてアデノシン二リン酸(ADP)誘発血小板凝集および血液凝固を阻害することが知られています
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5375-BULK:
S5375-10MG:
S5375-VAR:
S5375-5G:
S5375-100MG:
S5375-500MG:
S5375-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibitory effects of shikimic acid on platelet aggragation and blood coagulation.
Ma Yi
Acta Pharmaceutica Sinica. B, 35, 1-3 (2000)
Efficient elimination of nonstoichiometric enzyme inhibitors from HTS hit lists.
Habig M
Journal of Biomolecular Screening, 14(6), 679-689 (2009)
Glyphosate inhibition of ferric reductase activity in iron deficient sunflower roots.
Ozturk L
The New phytologist, 177(4), 899-906 (2008)
Marco Krämer et al.
Metabolic engineering, 5(4), 277-283 (2003-12-04)
Shikimic acid is a high valued compound used as a key starting material for the synthesis of the neuramidase inhibitor GS4104, which was developed under the name Tamiflu for treatment of antiviral infections. An excellent alternative to the isolation of
Saptarshi Ghosh et al.
Biotechnology advances, 30(6), 1425-1431 (2012-03-27)
Shikimic acid is a key intermediate for the synthesis of the antiviral drug oseltamivir (Tamiflu®). Shikimic acid can be produced via chemical synthesis, microbial fermentation and extraction from certain plants. An alternative production route is via biotransformation of the more