Merck
F5881
Sigma-Aldrich
フロイント完全アジュバント
cell suspension
別名:
FCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
形状
cell suspension
品質水準
amber
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
完全フロイントアジュバントは、1 mL中に加熱殺菌乾燥した Mycobacterium tuberculosis (結核菌、H37Ra、ATCC 25177)を1 mg、パラフィン油0.85 mL、およびモノオレイン酸マンニド0.15 mLを含有しています。
アプリケーション
フロイントアジュバントは、免疫源の油中水型エマルジョンの作成に使用できます。油中水型エマルジョン中の抗原は、緩徐に放出されるため持続的で高い抗体応答を刺激します。
抗原(生理食塩水中が好ましい)は、通常、等量のアジュバントと混合されて、エマルジョンを形成します。
生物化学的/生理学的作用
フロイント完全アジュバント中のマイコバクテリアは、マクロファージや他の細胞を注射部位に誘引することにより免疫反応を亢進させます。このため、フロイント完全アジュバントは初回注入に、フロイント不完全アジュバントはその後のブーストに用いられます。
免責事項
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F5881-10ML:
F5881-BULK:
F5881PROC:
F5881-10X10ML:
F5881-PH:
F5881-VAR:
F5881-6X10ML-PW:
F5881-6X10ML:
F5881-10ML-PW:
F5881-10X10ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E L Brown et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 15(2), 156-164 (2009-01-22)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is increasingly responsible for staphylococcal infections in the community. A large percentage of the community-acquired methicillin-resistant (CA-MRSA) strains in the USA produce Panton-Valentine leukocidin (PVL), which is associated with severe infections. The virulence of the clinical CA-MRSA
U Iqbal et al.
British journal of cancer, 103(10), 1606-1616 (2010-10-21)
Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) is an abundant, selective and accessible biomarker of glioblastoma multiforme (GBM) tumour vessels. In this study, an anti-IGFBP7 single-domain antibody (sdAb) was developed to target GBM vessels for molecular imaging applications. Human GBM was
Maud Déruaz et al.
The Journal of experimental medicine, 205(9), 2019-2031 (2008-08-06)
Bloodsucking parasites such as ticks have evolved a wide variety of immunomodulatory proteins that are secreted in their saliva, allowing them to feed for long periods of time without being detected by the host immune system. One possible strategy used
Sukjae Joshua Kang et al.
The Korean journal of physiology & pharmacology : official journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology, 21(5), 487-493 (2017-09-09)
The anterior cingulate cortex (ACC) is known for its role in perception of nociceptive signals and the associated emotional responses. Recent optogenetic studies, involving modulation of neuronal activity in the ACC, show that the ACC can modulate mechanical hyperalgesia. In
Suchandan Sikder et al.
The Journal of infectious diseases, 218(2), 324-335 (2017-12-14)
Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease (ARF/RHD) have long been described as autoimmune sequelae of Streptococcus pyogenes or group A streptococcal (GAS) infection. Both antibody and T-cell responses against immunodominant GAS virulence factors, including M protein, cross-react with host
資料
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
関連コンテンツ
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.