Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
A1009
Sigma-Aldrich
メチル化アルブミン ウシ血清由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.26
由来生物
bovine
品質水準
形状
powder
由来
USA origin
テクニック
affinity chromatography: suitable
fractionation: suitable
不純物
≤10% water (Karl Fischer)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシ血清(mBSA)由来メチル化アルブミンは、抗dsDNA IgG抗体の酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)におけるイムノプレートのコーティングとして使用されています。また、マウスモデルにおいて関節炎を誘発するためにも使用されています。
ケイ藻土支持体上のアフィニティリガンド(MAKクロマトグラフィー)、すなわち多様な形態のDNAの分画およびアミノアシルtRNAを単離するための媒体として用いられます。二本鎖DNA、変性DNA、複製中のDNAの多様な結合様式により、本法の効果の根拠が明らかにされます
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは、血漿中の主な循環成分であり、溶解性の高い多機能性タンパク質です。複数の生理学的プロセスや薬理学的プロセスに関与しています。アルブミンは、金属、コレステロール、ホルモン、胆汁色素、薬物、脂肪酸に結合して、それらの輸送を促進します。浸透圧を制御し、さまざまなコンパートメント間で体液を分布させます。
調製ノート
Mandell, J.D. and Hershey, A.D., Anal. Biochem., 1, 66 (1960)に記載の方法に従って調製されたアルブミンのメチルエステルです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1009-5G:
A1009-VAR:
A1009-1G:
A1009-250MG:
A1009-100MG:
A1009-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fractionation of amino acyl-acceptor RNA on a methylated albumin column.
N SUEOKA et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 48, 1454-1461 (1962-08-01)
Mohammad Haque et al.
Scientific reports, 6, 20588-20588 (2016-02-06)
Pluripotent stem cells (PSCs) have the potential to produce almost all of the cells in the body, including regulatory T cells (Tregs). However, the exact conditions required for the development of antigen (Ag)-specific Tregs from PSCs (i.e., PSC-Tregs) are not
Kaoru Yamagata et al.
Clinical and experimental rheumatology, 38(4), 670-679 (2019-11-07)
Although articular cartilage contributes to smooth joint motion, once damaged this functionality cannot be recovered. Activation of the IL-6/STAT3 signalling pathway contributes to chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs), indicating a role for soluble IL-6R (sIL-6R) during chondrogenesis in
Kasper Almholt et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(3), 957-965 (2017-12-29)
Genetic absence of the urokinase-type plasminogen activator (uPA) reduces arthritis progression in the collagen-induced arthritis (CIA) mouse model to an extent just shy of disease abrogation, but this remarkable observation has not been translated into therapeutic intervention. Our aim was
Wim B van den Berg et al.
Methods in molecular medicine, 136, 243-253 (2007-11-07)
Antigen induced arthritis is a unilateral T-cell driven model caused by direct injection of an antigen into the knee joint of a FCA preimmunized animal. The chronicity is determined by antigen retention in avascular structures of the joint through charge