Merck
A9647
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
由来
USA origin
テクニック
immunocytochemistry: suitable
不純物
≤5.0% Loss on drying
損失
≤5%
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミンは、血液の膠質浸透圧の調節を主要な生物学的機能とするタンパク質です。BSAは、さまざまな研究や用途に幅広く使用されています。BSAは、583個のアミノ酸から構成される水溶性のタンパク質で、計算された分子量は66,430ダルトンです。6つのαヘリックスが、BSAの3つの相同性ドメインを形成しています。pH依存的に可逆的な立体構造的異性化を受けます。ネイティブなタンパク質の構造は、加熱によって反応性および柔軟になります。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは、以下も含めて多くのアプリケーションに使用されています:
  • BSAは、細胞培養に使用されています。例えば、希突起膠細胞を培養するために調製する培地のサプリメントとして使用されています。
  • 免疫組織化学において、一次抗体溶液の希釈に使用されています。
  • タンパク定量のBradford法における標準品として使用されています。
  • 免疫蛍光実験におけるブロッキングおよび透過処理用バッファーに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
調製ノート
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2001066:
A9647-1KG:
A9647-BULK:
A9647-10G:
A9647-500G:
A9647-50G:
A9647-VAR:
A9647-100G:
A9647-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Down-regulation of seladin-1 increases BACE1 levels and activity through enhanced GGA3 depletion during apoptosis.
Sarajarvi T et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284, 34433-34433 (2009)
E-cadherin, MMP-2, and MMP-9 as prognostic markers in penile cancer: analysis of 125 patients.
Campos RS et al.
Urology, 67, 797-797 (2006)
Characterization of an Exo-beta-1,3-Glucanase Produced by Pichia anomala Strain K, Antagonist of Botrytis cinerea on Apples.
Jijakli MH et al.
Phytopathology, 88, 335-335 (1998)
Mohammad Bahrami et al.
Scientific reports, 9(1), 11739-11739 (2019-08-15)
Defining oocyte in vitro maturation (IVM) conditions allows for improved reproducibility and efficiency of bovine embryo production. IVM conditions for bovine oocytes have been extensively studied, but beneficial effects of individual supplements remain controversial. This study compared methods of cumulus
Lexie Prokopuk et al.
Clinical epigenetics, 10(1), 95-95 (2018-07-15)
Investigating how epigenetic information is transmitted through the mammalian germline is the key to understanding how this information impacts on health and disease susceptibility in offspring. EED is essential for regulating the repressive histone modification, histone 3 lysine 27 tri-methylation
資料
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
プロトコル
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
パラフィン包埋組織切片中の特定の抗原を染色および可視化する免疫組織染色(IHC)の全プロトコルをご紹介します。
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.