Merck
A9418
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
bovine
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥96% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
損失
≤5%
pH
5.0-5.6
溶解性
H2O: 40 mg/mL
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミンは、様々な研究で使用されるモデルタンパク質であり、583アミノ酸からなります。分子量66.4 kDaの水溶性タンパク質です。6つのαヘリックスが、BSAの3つの相同性ドメインを形成しています。pH依存的に可逆的な立体構造的異性化を受けます。ネイティブなタンパク質の構造は、加熱によって反応性および柔軟になります。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは、フローサイトメトリー解析のための洗浄液や、組織消化溶液、およびELISA(酵素結合免疫吸着測定法)のためのブロッキング溶液に使用されています。また、フローサイトメトリー用の再懸濁バッファーにも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミンは、細胞培養のための培地、特に血清フリー培地への添加剤として幅広く使用されます。酸化的ダメージからの保護や、脂肪酸やピリドキサールなどの他の培地成分の安定化を含めた幅広い利点を提供します。
調製ノート
コーンフラクションVという名称でもよく呼ばれています。この製品は、コーン冷却エタノール分画法を改良した手法によって調製されています。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9418-500G:
A9418-10G:
A9418-50G:
A9418-VAR:
A9418-6X100G:
A9418-BULK:
A9418-5G:
A9418-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hannah C Jeffery et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 203(5), 1151-1159 (2019-08-09)
There is no effective treatment for autoimmune biliary diseases. Therefore, understanding their immunopathology is crucial. The biliary epithelial cells (BEC), expressing TLR-4, are constantly exposed to gut microbes and bacterial wall LPS, and in settings of inflammation, the immune infiltrate
Expression of ABCG2 and Bmi-1 in oral potentially malignant lesions and oral squamous cell carcinoma.
Dalley AJ et al.
Cancer Medicine, 3, 273-273 (2014)
Intercellular adhesion molecule-1/LFA-1 cross talk is a proximate mediator capable of disrupting immune integration and tolerance mechanism at the feto-maternal interface in murine pregnancies.
Blois S et al.
Journal of Immunology, 174, 1820-1820 (2005)
Luisana Di Cristo et al.
International journal of environmental research and public health, 15(4) (2018-03-22)
Nanoparticles (NP)-based inhalation systems for drug delivery can be administered in liquid form, by nebulization or using pressurized metered dose inhalers, and in solid form by means of dry powder inhalers. However, NP delivery to the lungs has many challenges
Corrigendum: Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
資料
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
関連コンテンツ
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。