Merck
A4503
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥96%
形状
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
cold ethanol fractionation
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
損失
≤5%
pH
5.2
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミンは、様々な研究で使用されるモデルタンパク質であり、583アミノ酸からなります。分子量66.4 kDaの水溶性タンパク質です。6つのαヘリックスが、BSAの3つの相同性ドメインを形成しています。pH依存的に可逆的な立体構造的異性化を受けます。ネイティブなタンパク質の構造は、加熱によって反応性および柔軟になります。
アプリケーション
  • ウシ血清アルブミンは、心臓のミトコンドリアの分離用に調製される溶液に使用されています。
  • 細胞毒性アッセイ用のバッファーに使用されています。
  • ラットにおけるタンパク質オーバーロード腎症の誘発に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
調製ノート
しばしば、"Cohn Fraction V"と呼ばれます。Cohnの冷エタノール分画法の改良法により調製。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4503-100G:
A4503-VAR:
A4503-5G:
A4503-BULK:
A4503-10G:
A4503-50G:
A4503-1KG:
A4503-5KG:
A4503-500G:
A4503-10KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sensitization of tumor cells to NK cell-mediated killing by proteasome inhibition.
Hallett WH et al.
Journal of Immunology, 180, 163-163 (2008)
Isabella Marcomini et al.
Cell reports, 24(10), 2614-2628 (2018-09-06)
Multiple pathways regulate the repair of double-strand breaks (DSBs) to suppress potentially dangerous ectopic recombination. Both sequence and chromatin context are thought to influence pathway choice between non-homologous end-joining (NHEJ) and homology-driven recombination. To test the effect of repetitive sequences
Cytochrome C effect on respiration of heart mitochondria: influence of various factors.
Toleikis A et al.
Bioscience Reports, 25, 387-387 (2005)
Rapamycin worsens renal function and intratubular cast formation in protein overload nephropathy.
Coombes JD et al.
Kidney International, 68, 2599-2599 (2005)
Rui Zhang et al.
PLoS pathogens, 15(2), e1007329-e1007329 (2019-03-01)
Mycobacterial pathogens are the causative agents of chronic infectious diseases like tuberculosis and leprosy. Autophagy has recently emerged as an innate mechanism for defense against these intracellular pathogens. In vitro studies have shown that mycobacteria escaping from phagosomes into the
資料
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
プロトコル
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
すべて表示
関連コンテンツ
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.