Merck
E18425
Sigma-Aldrich
シアノ酢酸エチル
≥98%
別名:
(Ethoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic acid ethyl ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic acid ethyl ester, Cyanoacetic ester, Ethyl α-cyanoacetate, Ethyl 2-cyanoacetate, Ethyl cyanacetate, Malonic acid ethyl ester nitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
113.11
Beilstein:
605871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 67.8 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノ酢酸エチルはエステルです。アルデヒドを用いた、シアノ酢酸エチルのクネーフェナーゲル縮合が報告されています。アルデヒド、P2O5、ピペリジン、およびクロロベンゼンを用いた、シアノ酢酸エチルのマイクロ波で促進されたクネーフェナーゲル縮合反応が報告されています。
シアノ酢酸エチルは、医薬品有効成分を製造するための有機合成における構成要素として広く使用されています。
アプリケーション
シアノ酢酸エチルは、エチルグリオキシル酸の合成に使用することができます。アミノ基をNaXおよびCsNaXゼオライトに融合させることによって得られるゼオライト触媒を用いた、マイクロリアクター内におけるクネーフェナーゲル縮合反応の研究に使用されました。
包装
ガラスボトルに充填されています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
E18425-250G:4548173195292
E18425-VAR:
E18425-BULK:
E18425-5G:4548173195308
E18425-10L:
E18425-1KG:4548173195285
E18425-1L:
E18425-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuya Oka et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(39), 9362-9368 (2017-05-18)
Mesoporous basic Mg-Al mixed metal oxides (MMOs) with a high surface area and large pore size have been prepared through the assembly of monodispersed layered double hydroxide nanoparticles (LDHNPs) with block copolymer templates. The particle sizes of the LDHNPs were
Electrogenerated bases VII. Novel syntheses of ethyl glyoxalate and diethyl ketomalonate via electrogenerated superoxide.
Sugawara M and Baizer MM.
Tetrahedron Letters, 24(22), 2223-2226 (1983)
Microwave Enhanced Knoevenagel Condensation of Ethyl Cyanoacetate with Aldehydes.
Kim S-Y, et al.
Synthetic Communications, 27(4), 533-541 (1997)
The Knoevenagel condensation of aromatic aldehydes with malononitrile or ethyl cyanoacetate in the presence of CTMAB in water.
Wang S, et al.
Synthetic Communications, 31(5), 673-677 (2001)
Korany A Ali et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 18(8), 717-727 (2017-04-27)
In this study, synthesis, molecular docking and anticancer screening of new series of substituted heterocycles with trimethoxy phenyl scaffold as Combretastatin analogues were described. Substituted pyridines were synthesized via the reaction of (E)-3-(dimethylamino)-1-(3,4,5- trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one (2) with active methylene reagents. Substituted
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.