Merck
108421
Sigma-Aldrich
シアノ酢酸メチル
99%
別名:
Methyl 2-cyanoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
99.09
Beilstein:
773945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39031513
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
204-207 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
COC(=O)CC#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2H2,1H3
InChI Key
ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノ酢酸メチルは、医薬品の有機合成および農業で使用されるいくつかの生物活性化合物の合成における中間生成物です。カルサイトまたはフルオライト触媒による芳香族アルデヒドとのKnoevenagel縮合を経て、対応するアリーリデンマロノニトリルおよび(E)-α-シアノケイ皮酸エステルが生成します
アプリケーション
シアノ酢酸メチルは、様々な1,2,5-トリカルボニル化合物の合成に使用することができます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
108421-VAR:
108421-BULK:
108421-250G:
108421-2KG:4548173102412
108421-500G:4548173102429
108421-25G:4548173102405
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conformational isomerism in methyl cyanoacetate: A combined matrix-isolation infrared spectroscopy and molecular orbital study.
Reva ID, et al
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(19), 4235-4241 (2011)
Construction of 1, 2, 5-Tricarbonyl Compounds using Methyl Cyanoacetate as a Glyoxylate Anion Synthon Combined with Copper (I) Iodide-Catalyzed Aerobic Oxidation.
Kim SH, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(18), 3335-3339 (2011)
Calcite and fluorite as catalyst for the Knovenagel condensation of malononitrile and methyl cyanoacetate under solvent-free conditions.
Wada S and Suzuki H.
Tetrahedron Letters, 44(2), 399-401 (2003)
Søren S Donau et al.
Chemosphere, 233, 873-878 (2019-07-26)
The cyanoacrylate ethyl (2Z)-3-amino-2-cyano-3-phenylacrylate (phenamacril), has been introduced as an effective agent against several fungi species belonging to the Fusarium genus. However, in current literature, knowledge about the environmental behavior of this fungicide is limited and there are no data
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other