Merck
108448
Sigma-Aldrich
シアノアセタミド
99%
別名:
2-Cyanoacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2CONH2
CAS番号:
分子量:
84.08
Beilstein:
878221
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
119-121 °C (lit.)
溶解性
cold water: soluble 1gm in 6.5ml
官能基
amide
nitrile
SMILES記法
NC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
InChI Key
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノアセトアミドは、ビタミンB6合成の開始試薬です。ホウ酸緩衝液中の還元性炭水化物と反応して強い蛍光を発し、ホウ酸塩複合体としての炭水化物の自動分析に有用です
シアノアセトアミドは、縮合反応および置換反応の反応中間体として使用される反応性の高い化合物です。
アプリケーション
シアノアセトアミドは、アバスチン、セチリジン塩酸塩、およびフェキソフェナジン塩酸塩などの抗ヒスタミンH1受容体拮抗薬の分析のための分光蛍光法に使用されています。3,4-ジヒドロキシフェニルアラニンの蛍光測定にも使用できます。ウサギ血清中のキトサンエステルのバイオアナリシスおよび薬物動態のための、ポストカラム蛍光標識試薬として使用されています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
419.0 °F - closed cup
引火点(℃)
215 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
108448-100G:4548173102436
108448-5G:4548173102450
108448-500G:4548173102443
108448-VAR:
108448-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hao Chen et al.
Scientific reports, 8(1), 13433-13433 (2018-09-09)
Early damage to transplanted organs initiates excess inflammation that can cause ongoing injury, a leading cause for late graft loss. The endothelial glycocalyx modulates immune reactions and chemokine-mediated haptotaxis, potentially driving graft loss. In prior work, conditional deficiency of the
Cyanoacetamide derivatives as synthons in heterocyclic synthesis
Fadda, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 32, 259-286 (2008)
Fluorimetric determination of reducing carbohydrates with 2-cyanoacetamide and application to automated analysis of carbohydrates as borate complexes.
Honda S, et al.
Analytical Chemistry, 52(7), 1079-1082 (1980)
Fluorometric determination of 3, 4-dihydroxyphenylalanine with 2-cyanoacetamide.
Liu Y, et al.
Journal of Fluorescence, 13(2), 123-128 (2003)
Spectrofluorimetric Determination Of Some H1 Receptor Antagonist Drugs In Pharmaceutical Formulations And Biological Fluids.
Ibrahim F, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2(8), 2056-2072 (2011)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.