Merck
146455
Sigma-Aldrich
イソバレルアルデヒド
97%
別名:
3-メチルブタナール, 3-メチルブチルアルデヒド, NSC 404119
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
773692
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.96 (vs air)
品質水準
蒸気圧
30 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
自己発火温度
464 °F
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: slightly soluble
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
官能
pungent
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソバレルアルデヒドは、イソアミルアルコールを酸化することによって生成される短鎖アルデヒドです。
イソバレルアルデヒドは誘引物質であり、真菌Phytophthora palmivoraの遊走子との相互作用が結合法により研究されています。
アプリケーション
イソバレルアルデヒドは、フレームイオン化検出と多変量解析を使用したヘッドスペース固相マイクロ抽出ガスクロマトグラフィーによってオリーブ油の品質を評価するための標準物質として使用されました。 5〜8個の炭素原子を含むワインの芳香族カルボニル化合物の測定において、内部標準物質として使用されました。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
32.9 °F - closed cup
引火点(℃)
0.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
146455-2.5L:
146455-VAR:
146455-2ML:
146455-25ML:
146455-100ML:
146455-500ML:
146455-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microbial community and metabolite dynamics during soy sauce koji making
Tan G, et al.
Frontiers in Microbiology, 13, 841529-841529 (2022)
Continuous production and in situ extraction of isovaleraldehyde in a membrane bioreactor
Molinari F, et al.
Immobilized Cells: Basics and Applications, 11, 538-545 (1996)
Analysis for wine C5-C8 aldehydes through the determination of their O-(2, 3, 4, 5, 6-pentafluorobenzyl) oximes formed directly in the solid phase extraction cartridge.
Cullere L, et al.
Analytica Chimica Acta, 524(1), 201-206 (2004)
J N Cameron et al.
Journal of cell science, 49, 273-281 (1981-06-01)
The interaction of isovaleraldehyde, an attractant, with zoospores of the fungus Phytophthora palmivora was investigated by using binding techniques. The amount of isovaleraldehyde bound diminished with time, an effect that may be related to sensory adaptation. In addition to non-specific
Benoit Berlioz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(26), 10092-10101 (2006-12-21)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) -gas chromatography using flame ionization detection and multivariate analysis were applied to the study of the specificity of protected designation of origin (PDO) virgin olive oils produced in a southern French region (Alpes-Maritimes) based on their