Merck
258563
Sigma-Aldrich
2-メチルペンタナール
98%
別名:
2-メチルバレルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1739423
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
蒸気密度
3.45 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
390 °F
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4-ジメチルヘプト-2-エナールが形成される2-メチルペンタナールとプロパナールの交差アルドール縮合反応が調べられています2Cl2中のアジドトリメチルシランと無水クロム酸による2-メチルペンタナールの酸化が調べられています
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
258563-100ML:
258563-BULK:
258563-500ML:
258563-5ML:
258563-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxidation of aldehydes to acyl azides by chromic anhydride-azidotrimethylsilane.
Lee JG and Kwak KH.
Tetrahedron Letters, 33(22), 3165-3166 (1992)
Sajjad Ahmad et al.
Drug design, development and therapy, 15, 1299-1313 (2021-04-02)
Organocatalytic asymmetric Michael addition is a strong approach for C-C bond formation. The objective of the study is to design molecules by exploiting the efficiency of Michael Adducts. We proceeded with the synthesis of Michael adducts by tailoring the substitution
Valentina Innamorato et al.
Food chemistry, 315, 126247-126247 (2020-02-02)
Three non-targeted methods, i.e. 1H NMR, LC-HRMS, and HS-SPME/MS-eNose, combined with chemometrics, were used to classify two table grape cultivars (Italia and Victoria) based on five quality levels (5, 4, 3, 2, 1). Grapes at marketable quality levels (5, 4
Christian P Mehnert et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15), 1610-1611 (2002-08-13)
C9-aldehyde has been prepared via aldol condensation reactions in ionic liquid media; catalyst investigation showed enhanced product selectivity for the desired aldehyde in ionic liquid media than in conventional solvent systems.