Merck
W269204
Sigma-Aldrich
イソバレルアルデヒド
≥97%, FG
別名:
3-メチルブタナール, 3-メチルブチルアルデヒド, NSC 404119
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
FEMA番号:
2692
Beilstein:
773692
EC Number:
欧州評議会番号:
94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.006
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.96 (vs air)
蒸気圧
30 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
464 °F
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; ethereal; fruity; peach; sour
SMILES記法
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソバレルアルデヒドは、小麦、コーン粒およびテキーラにおいて特定されるフレーバー化合物の1つです。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
32.9 °F - closed cup
引火点(℃)
0.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W269204-8KG-K:
W269204-20KG:
W269204-SAMPLE:
W269204-SAMPLE-K:
W269204-1KG-K:
W269204-BULK-K:
W269204-4KG:
W269204-20KG-K:
W269204-BULK:
W269204-8KG:
W269204-VAR-K:
W269204-4KG-K:
W269204-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Extrusion of flavored corn grits: Structural characteristics, volatile compounds retention and sensory acceptability
Menis MEC, et al.
LWT--Food Science and Technology, 54(2), 434-439 (2013)
Characterization of tequila flavor by instrumental and sensory analysis.
Benn SM & Peppard TL.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(2), 557-566 (1996)
Wheat flavor components
Mcwilliams M & Mackey AC
Journal of Food Science, 34(6), 493-496 (1969)
P Perpète et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2384-2386 (2000-07-11)
A medium containing labeled leucine-d(10) has been used to show that Saccharomyces cerevisiae was able to produce deuterated 3-methylbutanal in a cold contact fermentation. Whereas residual unreduced Strecker aldehydes bound to polyphenols were considered until now as the main defect
Taichi Kano et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(47), 16408-16409 (2005-11-25)
A direct asymmetric Mannich reaction using a novel axially chiral amino trifluoromethanesulfonamide (S)-3 has been developed in highly anti-selective and enantioselective manners. Thus, in the presence of a catalytic amount of (S)-3, the reactions between aldehydes and the alpha-imino ester