About This Item
Halal
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
0.38 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
824 °F
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cheese; fatty; acidic; sour
SMILES記法
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI Key
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W310204-20KG:4548173975085
W310204-2KG:
W310204-9.3KG:
W310204-SAMPLE:
W310204-VAR:
W310204-10KG:4548173975061
W310204-1KG:4548173975078
W310204-BULK:
W310204-5KG:4548173975092