Merck
W222208
Sigma-Aldrich
イソ酪酸
≥99%, FCC, FG
別名:
2-メチルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2H
CAS番号:
分子量:
88.11
FEMA番号:
2222
Beilstein:
635770
EC Number:
欧州評議会番号:
6
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.006
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.04 (vs air)
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
824 °F
expl. lim.
10 %
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
butter; acidic; rancid
SMILES記法
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI Key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isobutyric acid is a volatile fatty acid that can be used as a flavoring agent. It occurs naturally in Ceratonia siliqua L. The gum obtained from the kernels of this species is used as a thickener in the food industry.
アプリケーション
  • Isobutyric acid enhances the anti-tumour effect of anti-PD-1 antibody.: This study presents groundbreaking research on how isobutyric acid can enhance the efficacy of anti-PD-1 antibodies, offering significant implications for improving cancer immunotherapy treatments (Murayama et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
10 ppmでにおいを感じます。
15 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:ロ-マンカモミル、イチゴ、乳製品。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W222208-25KG-K:4548173967707
W222208-SAMPLE-K:
W222208-5KG:
W222208-10KG-K:4548173967684
W222208-25KG:
W222208-BULK-K:
W222208-VAR-K:
W222208-1KG:
W222208-2.5KG:
W222208-10KG:
W222208-1KG-K:4548173967691
W222208-SAMPLE:
W222208-5KG-K:4548173967714
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1463-1464 (1997)
Manipulation of colonic bacteria and volatile fatty acid production by dietary high amylose maize (amylomaize) starch granules
Wang X, et al
Journal of Applied Microbiology, 93(3), 390-397 (2002)
Effect of temperature on isobutyric acid loss during roasting of carob kibble
Berna A, et al
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(10), 4084-4087 (1997)
A Vyalikh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(18), 2249-2257 (2007-05-10)
Solid state deuterium NMR has been used to study the molecular motion of d(6)-isobutyric acid (d(6)-iBA) in the pure (unconfined) state and confined in the cylindrical pores of two periodic mesoporous silica materials (MCM-41, pore size 3.3 nm and SBA-15
Ritu Lal et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 330(3), 911-921 (2009-06-09)
Baclofen is a racemic GABA(B) receptor agonist that has a number of significant pharmacokinetic limitations, including a narrow window of absorption in the upper small intestine and rapid clearance from the blood. Arbaclofen placarbil is a novel transported prodrug of