Merck
W310107
Sigma-Aldrich
吉草酸
≥99%, FCC, FG
別名:
n-吉草酸, ペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3COOH
CAS番号:
分子量:
102.13
FEMA番号:
3101
Beilstein:
969454
EC Number:
欧州評議会番号:
7
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.007
NACRES:
NA.21
官能:
cheesy; acidic; rancid
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
EU Regulations 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
0.15 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
707 °F
expl. lim.
7.6 %
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cheesy; acidic; rancid
SMILES記法
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吉草酸は、醤油、焙煎大麦、アラゲキクラゲAuricularia polytricha精油およびコメで認められる揮発性フレーバー化合物の一つです。
アプリケーション
  • エステルをベースとする各種合成油の合成と生分解性試験:環境持続可能性の観点で工業用潤滑油に重要な役割を果たす、バレリアン酸エステルを基盤とするエステル系合成油の生分解性を検証しています(Shazly RIE et al., 2024
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W310107-1KG:
W310107-10KG-K:4548173975023
W310107-BULK-K:
W310107-SAMPLE-K:
W310107-25KG:
W310107-SAMPLE:
W310107-5KG:
W310107-20KG:
W310107-1KG-K:4548173975030
W310107-5KG-K:4548173975054
W310107-25KG-K:4548173975047
W310107-VAR-K:
W310107-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Flavor and taste compounds analysis in Chinese solid fermented soy sauce.
Yanfang Z & Wenyi T.
African Journal of Biotechnology, 8(4) (2009)
Studies on Flavor Components of Roasted Barley.
Wang PS, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 34(4), 561-567 (1970)
Analysis of Volatile Odor Components of Superheated Steam-cooked Rice with a Less Stale Flavor.
Takemitsu H, et al.
Food Science and Technology Research, 22(6), 771-778 (2016)
Volatile flavor components of Korean Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. mushroom.
Lee JG, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 38(6), 546-548 (1995)
D M Saunders et al.
The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology, 18(3), 198-201 (1978-08-01)
The effect of oestradiol valerate on levels of blood cholesterol, triglycerides, free oestradiol and coagulation factors, as well as on urinary oestrogens and free cortisol was measured in 10 oöphorectomised women. Despite the very high urinary oestrogen levles obtained, there