Merck
W310162
Sigma-Aldrich
吉草酸
natural, ≥98%, FG
別名:
n-吉草酸, ペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3COOH
CAS番号:
分子量:
102.13
FEMA番号:
3101
Beilstein:
969454
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
08.007
NACRES:
NA.21
官能:
cheese; acidic; sour
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
botanical
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
0.15 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
707 °F
expl. lim.
7.6 %
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cheese; acidic; sour
SMILES記法
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W310162-5KG-K:
W310162-VAR-K:
W310162-SAMPLE-K:
W310162-BULK:
W310162-BULK-K:
W310162-VAR:
W310162-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Eilhann E Kwon et al.
Environmental research, 183, 109199-109199 (2020-02-07)
In this study, it is introduced a sustainable synthetic route of alkyl esters, considered value-added industrial chemicals and fuels, from volatile fatty acids (VFAs) that can potentially be generated from organic waste. In the presence of a porous carbon material
Lulu Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(6), 1666-1677 (2020-01-21)
A potent unpleasant aroma presenting a pickle-like off-odor in Moutai-aroma type Baijiu was studied by comparative aroma extract dilution analysis (AEDA). Two Moutai-aroma type Baijiu samples, one having no off-odor (A) and the other one presenting pickle-like off-odor (B), were