Merck
W297003
Sigma-Aldrich
ピルビン酸
≥97%, FG
別名:
α-ケトプロピオン酸, 2-オキソプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCOOH
CAS番号:
分子量:
88.06
FEMA番号:
2970
Beilstein:
506211
EC Number:
欧州評議会番号:
19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
39021320
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.019
NACRES:
NA.21
官能:
caramel; acidic; sour
グレード:
FG
Fragrance grade
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; acidic; sour
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI Key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然における存在: アスパラガス、牛肉、日本酒、Virginia tobacco、全粒粉パン
ピルビン酸は、浸漬または細切によりタマネギ組織中のS-アルキル(アルケニル)-L-システイン-スルホキシドと呼ばれるフレーバー前駆体がアリナーゼにより加水分解することにより生成する重要な成分です。ピルビン酸生成量はタマネギの辛味の指標として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
5 ppmで呈味
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W297003-100KG:
W297003-25KG-K:4548173974606
W297003-1KG-K:4548173974583
W297003-5KG:
W297003-VAR-K:
W297003-SAMPLE-K:
W297003-10KG-K:
W297003-250G:
W297003-5KG-K:4548173974613
W297003-BULK:
W297003-SAMPLE:
W297003-250G-K:4548173974590
W297003-25KG:
W297003-1KG:
W297003-10KG:
W297003-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Onion flavor and odor, enzymatic development of pyruvic acid in onion as a measure of pungency.
Schwimmer S & Weston WJ
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(4), 301-304 (1961)
A simplified pyruvic acid analysis suitable for onion breeding programs.
Yoo KS, et al.
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 30(6), 1306-1306 (1995)
Development of an automated system for pyruvic acid analysis in onion breeding.
Yoo KS & Pike LM.
Sci. Hortic., 82(3), 193-201 (1999)
Sarah C Atkinson et al.
Plant molecular biology, 81(4-5), 431-446 (2013-01-29)
Lysine is one of the most limiting amino acids in plants and its biosynthesis is carefully regulated through inhibition of the first committed step in the pathway catalyzed by dihydrodipicolinate synthase (DHDPS). This is mediated via a feedback mechanism involving
Emilie A Bard-Chapeau et al.
Nature genetics, 46(1), 24-32 (2013-12-10)
The most common risk factor for developing hepatocellular carcinoma (HCC) is chronic infection with hepatitis B virus (HBV). To better understand the evolutionary forces driving HCC, we performed a near-saturating transposon mutagenesis screen in a mouse HBV model of HCC.
プロトコル
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.