Merck
M7145
Sigma-Aldrich
MEM非必須アミノ酸溶液 (100X)
Without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
MEM NEAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
製品名
MEM非必須アミノ酸溶液 (100X), without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
詳細
イーグル最小必須培地(MEM)は、緩衝塩類溶液や、アミノ酸およびビタミンで構成される合成培養培地です。これらの成分は、培養細胞の生育に必須です。MEM非必須アミノ酸溶液を作成するために、MEMに非必須アミノ酸が添加されることがあります。この非必須アミノ酸には、L-アラニン、L-アスパラギン、L-アスパラギン酸、L-グリシン、L-セリン、L-プロリン、およびL-グルタミン酸が含まれます。
アプリケーション
培地へのアミノ酸サプリメントの添加は、培養における細胞の増殖を刺激し、生存率を延ばします。MEM非必須アミノ酸溶液サプリメントは、栄養素を添加し、in vitroにおける細胞の生合成の負荷を低減します。
MEM非必須アミノ酸溶液は、哺乳類細胞の維持のためのダルベッコ変法最小必須培地において使用されています。卵母細胞の成熟のための培地におけるサプリメントとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ハイブリドーマの培養における実験では、イーグル最小必須培地(MEM)非必須アミノ酸の添加により、培養の死滅期において膜の安定性が強化されることが示されています。これはまた、死滅期における抗体分泌の増加と、乳酸濃度の低下を引き起こします。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M7145-BULK:
M7145-10L:
M7145-100ML:
M7145-500ML:
M7145-1L:
M7145-PROC:
M7145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ayako Suzuki et al.
Genome biology, 16, 66-66 (2015-04-19)
To understand the heterogeneous behaviors of individual cancer cells, it is essential to investigate gene expression levels as well as their divergence between different individual cells. Recent advances in next-generation sequencing-related technologies have enabled us to conduct a single-cell RNA-Seq
Excessive concentration of glucose during in vitro maturation impairs the developmental competence of bovine oocytes after in vitro fertilization: relevance to intracellular reactive oxygen species and glutathione contents.
Hashimoto S et al.
Molecular Reproduction and Development, 56, 520-520 (2000)
Cell Culture
Jakoby WB
Methods in Enzymology, 58 (1979)
Influence of non-essential amino acids on apoptotic and necrotic death of mouse hybridoma cells in batch cultures
Fassnacht D
Biotechnology Letters, 19(1), 35-38 (1997)
Lei Xi Chen et al.
The Laryngoscope, 129(9), 2139-2146 (2019-03-19)
Surgical adhesives are increasingly used for vocal fold microsurgery to assist wound closure and reduce the risks of scar formation. Currently used vocal fold adhesives such as fibrin glue, however, have thus far not been found to promote wound closure
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
プロトコル
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.