製品名
イーグル最少必須培地, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 大動脈弁尖の外植片
- ヒト肝がん細胞株(HepG2)細胞
- ヒト胎児脳前駆細胞由来アストロサイト細胞(PDA)
- 乳がん細胞株(MCF-7)
- ヒト神経膠芽腫細胞株(T98G)
調製ノート
よく一緒に購入される製品
推奨
栄養補助剤
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
M2279PROC:
M2279-1L:
M2279-BULK:
M2279-6X1L:
M2279-100ML:
M2279-24X500ML:
M2279-500ML:
M1787-100ML-PW:
M2279-20L:
M2279-1L-PW:
M2279-10L:
M2279-6X500ML:
M2279-PROC:
M2279-PH:
M2279-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.