物質
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
製品種目
Stericup®
特徴
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
詳細
2.4 mL (hold-up volume)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
319 mm
キャパシティ
1000 mL
直径
13.5 cm
フィルタ直径
73 mm
ろ過面積
40 cm2
漏斗容量
1000 mL
Matrix
Express PLUS™
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
輸送温度
ambient
詳細
Stericup® とSteritop® の滅菌ろ過デバイスでは、ラボ医薬、バッファー、培地の最適な滅菌ろ過のために、信頼できる高性能メンブレンを使用しています。これらのデバイスでは、卓越した流量とスループットが低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
このStericup® 0.22 μm孔径polyethersulfone(PES)メンブレンフィルターユニットは、1000 mLボトルトップを1000 mL回収フラスコおよび処理・保存用キャップと組み合わせたものです。
アプリケーション
- 組織培養培地(添加物あり、なし)
- バッファー
- 生体液
特徴および利点
- クイックリリースフィルターファネルは、回収ボトルから1/4回転ひねるだけで取り外すことができます。—こぼれる可能性が減り、ベンチ上やフード内での操作が簡単です。
- Steritop® のフィルターファネル部に記載された太字の製品情報が構成や孔径などのメンブレンの特性を簡潔に表示しており、用途に適した製品を迅速に選ぶことができます。
- カチッと閉じるキャップはフランジ付きで、濡れていても乾いていてもしっかりと握れるようになっており、止まったことを感じられるため確実に密閉できます。—滅菌済みの内容物の漏れや汚染の可能性を心配する必要がなくなりました。
- 回収ボトルのつや消し加工の広い記入スペースと明るい色のキャップにより、明確なラベリングが容易で、視認性が向上し、こすれて読めなくなることが減ります。
- カチッと閉じるキャップは、汚染リスクを回避するために側面についています。
- 回収ボトルは積み重ね可能なため、保管スペースを節約できます。
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
推奨
関連製品
試験成績書(COA)
資料
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
関連コンテンツ
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.