product name
イーグル最少必須培地, 10 ×, With Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
濃度
10 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0275-6X500ML:
M0275-500ML:
M0275-PROC:
M0275-BULK:
M0275-100ML:
M0275-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.