テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
NaHCO3: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
その他情報
数量
再構成
法的情報
栄養補助剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0769-50L:
M0769-1L:
M0769-BULK:
M0769-10L:
M0769-250L:
M0769-50KG:
M0769-25KG:
M0769-25K:
M0769-500L:
M0769-10X1L:
M0769-PROC:
M0769-VAR:
M0769-2X5L:
M0769-BIBC:
M0769-50K:
M0769-100L:
M0769LF1-BIBC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.