製品名
イーグル最少必須培地, HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
再構成
その他情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M2645-VAR:
M2645-50L:
M2645-10L:
M2645-2X5L:
M2645-50KG:
M2645-PROC:
M2645LF1-BIBC:
M2645-1L:
M2645-BIBC:
M2645-BULK:
M2645-25K:
M2645-50K:
M2645-10X1L:
M2645-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.