Merck
M0450
Sigma-Aldrich
イーグル最少必須培地
Alpha Modification, with nucleosides, ʟ-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
MEM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
製品名
イーグル最少必須培地, Alpha Modification, With ribonucleosides, L-glutamine, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
構成
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media. This is the most enriched variation of the MEM formulation offered. It contains all 21 normal amino acids, some at increased concentrations. In addition, it contains 5 additional vitamins. See formulation for details. Often used in cytogenetic analysis when supplemented with FBS.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization of chemically defined cell culture media-replacing fetal bovine serum in mammalian in vitro methods
Van der VJ, et al.
Toxicology in vitro, 24(4), 1053-1063 (2010)