Merck
M0644
Sigma-Aldrich
イーグル最少必須培地
Alpha Modification, with L-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
別名:
MEM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
最少必須培地(MEM)は、Harry Eagleにより開発された合成細胞培養培地です。この培地には高濃度のアミノ酸が含まれるため、培養哺乳類細胞のタンパク質組成とより近似しています。ハンクス′塩またはアール′塩を使用したこの調製物に非必須アミノ酸を任意補給することで、この培地の用途が広がります。αMEMとしても知られる、アール′平衡塩を用いたMEMのα改変版には、非必須アミノ酸、ピルビン酸ナトリウム、および追加のビタミンが含まれています。
アプリケーション
イーグル最少必須培地は、以下の用途に使用されています:
  • ナチュラルキラー(NK)細胞株の維持
  • Leishmania donovani株の培養
  • ラットの毛包の隆起部から得た表皮神経堤幹細胞(EPI-NCSC)の培養
数量
培地1Lあたり粉末10.1 gが含まれる組成になっています。
再構成
2.2 g/Lの炭酸水素ナトリウムを添加してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0644-BULK:
M0644-1L:
M0644LF1-BIBC:
M0644-BIBC:
M0644-10X1L:
M0644-50K:
M0644-10L:
M0644-BG:
M0644-PROC:
M0644-ALC2:
M0644-50KG:
M0644-2X5L:
M0644-50L:
M0644-25KG:
M0644-ALC:
M0644-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C C Lachaud et al.
Cell death & disease, 5, e1304-e1304 (2014-06-27)
Recent studies suggested that the post-natal mesothelium retain differentiative potential of the embryonic mesothelium, which generates fibroblasts and vascular smooth muscle cells (VSMCs), in developing coelomic organs via epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). Whether adult mesothelial cells (MCs) are able to give
Hannah Finke et al.
Journal of orofacial orthopedics = Fortschritte der Kieferorthopadie : Organ/official journal Deutsche Gesellschaft fur Kieferorthopadie, 79(5), 328-336 (2018-07-18)
Miniscrews are an important choice for orthodontic anchorage. Yet reports on failures do exist, and attempts have been made to elucidate the causes. Clinical outcomes may be compromised not only by the mechanical implications of miniscrew design and the location
Kyoko Fujisawa et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(7), e0009552-e0009552 (2021-07-20)
Visceral leishmaniasis (VL) is a zoonotic protozoal vector-borne disease that is a major public health challenge. In Argentina, canine (CVL) and human visceral leishmaniasis (HVL) have recently emerged. There is a lack of standardised diagnostic tests for CVL, which hinders
J A C Guedes et al.
Bone, 115, 68-82 (2017-12-01)
The discovery of osteocalcin, a protein synthetized by osteoblasts, as a hormone that has positive effects on insulin resistance, contributed to support the concept of bone as an endocrine organ. However, very little is known about the molecular pathways involved
Giorgia Montalbano et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-02)
Bone-tissue regeneration induced by biomimetic bioactive materials is the most promising approach alternative to the clinical ones used to treat bone loss caused by trauma or diseases such as osteoporosis. The goal is to design nanostructured bioactive constructs able to
資料
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.