product name
イーグル最少必須培地, With stable glutamine and sodium bicarbonate, with ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
Hanks’ salts (2% CO2): no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: yes
glucose: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
M6074-BULK:
M6074-VAR:
M6074-500ML:
試験成績書(COA)