製品名
イーグル最少必須培地, With Earle′s salts, stable glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
stable glutamine: yes
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハリー・イーグルにより開発された最小必須培地(MEM)は、すべての合成細胞培養培地の中で最も広く使用される培地の1つです。正常哺乳類線維芽細胞や一部のサブタイプのHeLa細胞を培養した初期の研究から、これらの細胞はイーグル基礎培地(BME)に含まれない特定の栄養成分が必要となることが明らかにされました。これらの細胞や他の細胞を培養に用いたその後の研究では、BMEを添加すると、培養条件の厳しい広範な細胞の増殖に役立つことが示されました。
こうした改変を加えたMEMは、高濃度のアミノ酸を含んでいるため、培養哺乳動物細胞のタンパク質組成により近いものになります。MEMは、単層で増殖する広範な細胞の培養に使用します。ハンクス塩かアール塩のいずれかを含む本製品に、オプションで非必須アミノ酸を補充すると、本培地の有用性が拡大します。
こうした改変を加えたMEMは、高濃度のアミノ酸を含んでいるため、培養哺乳動物細胞のタンパク質組成により近いものになります。MEMは、単層で増殖する広範な細胞の培養に使用します。ハンクス塩かアール塩のいずれかを含む本製品に、オプションで非必須アミノ酸を補充すると、本培地の有用性が拡大します。
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
アプリケーション
Minimum Essential Medium Eagle has been used in murine fibroblast culture for in vitro cytocompatibility testing.
その他情報
本製品にはL-Ala、L-Asn、L-Glu、Gly、L-Pro、L-Ser、L-Glnが含まれていません。L-Ala-L-Glnジペプチドを補充しています。本ジペプチドは、細胞培養でより安定型のグルタミンを提供します。遊離アミノ酸であるL-グルタミンは、細胞培養で不安定であることが知られています。
法的情報
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M0446-BULK:
M0446-500ML:
M0446-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 73, 736-742 (2017-02-12)
Effect of processing by equal channel angular pressing (ECAP) on the degradation behaviour of extruded LAE442 magnesium alloy was investigated in a 0.1M NaCl solution, Kirkland's biocorrosion medium (KBM) and Minimum Essential Medium (MEM), both with and without 10% of
A novel high-strength and highly corrosive biodegradable Fe-Pd alloy: Structural, mechanical and in vitro corrosion and cytotoxicity study
Materials Science and Engineering, C, 79, 550-562 (2017)
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 79, 550-562 (2017-06-21)
Recently, iron-based materials have been considered as candidates for the fabrication of biodegradable load-bearing implants. Alloying with palladium has been found to be a suitable approach to enhance the insufficient corrosion rate of iron-based alloys. In this work, we have
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 127, 26-34 (2019-01-18)
Titanium biomaterials are widely used in the medical field due to their biocompatibility and excellent corrosion and mechanical resistance. However, these materials have no antibacterial properties. To obtain an antibacterial active surface, a nanostructure of Ti6Al4V alloy was created. This
Optimization of chemically defined cell culture media-replacing fetal bovine serum in mammalian in vitro methods
Toxicology in vitro, 24(4), 1053-1063 (2010)