product name
イーグル最少必須培地, With stable glutamine and sodium bicarbonate, without ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
構成
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
sodium pyruvate: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
M6199-500ML:
M6199-BULK:
M6199-VAR:
試験成績書(COA)