製品名
イーグル最少必須培地, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
pH
>7.2
構成
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
M7278-BULK:
M7278-6X500ML:
M7278-VAR:
M7278-500ML:
M7278-PROC:
M7278-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.