Merck
W336203
Sigma-Aldrich
メチルフルフリルジスルフィド
≥95%, FG
別名:
フルフリルメチルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8OS2
CAS番号:
分子量:
160.26
FEMA番号:
3362
EC Number:
欧州評議会番号:
11513
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.064
NACRES:
NA.21
官能:
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
bp
60-61 °C/0.8 mmHg (lit.)
60-61 °C/0.8 mmHg
密度
1.175 g/mL at 20 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
SMILES記法
CSSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS2/c1-8-9-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
CLSLQQCDHOZMDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
0.2~1.0 ppmで味覚があります。
その他情報
天然の産生: コーヒー、麦芽、豚の肝臓、全粒小麦粉のパン、アスパラガス、じゃがいも、七面鳥のロースト、あぶった牛肉、麦芽、ココア、炊いた米、キノコ類、二枚貝。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W336203-1KG:
W336203-25G:
W336203-BULK-K:
W336203-SAMPLE-K:
W336203-100G-K:4548173977478
W336203-100G:
W336203-1KG-K:4548173977485
W336203-25G-K:
W336203-SAMPLE:
W336203-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 70-70 (2002)