Merck
W276804
Sigma-Aldrich
ネロリンブロメリア(Nerolin bromelia)
≥99%, FG
別名:
2-エトキシナフタレン, β-ナフチル エチル エーテル, β-ナフトール エチル エーテル, 2-ナフトール エチル エーテル, エチル β-ナフトラート, エチルβ-ナフチル エーテル, エチル2-ナフチルエーテル, ネロリン, ブロメリア属, ブロメリア属 ネロリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O
CAS番号:
分子量:
172.22
FEMA番号:
2768
Beilstein:
2042397
EC Number:
欧州評議会番号:
2058
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.033
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets requirements for JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥99%
由来
China origin
mp
35-37 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
dipropylene glycol: soluble
isopropyl myristate: soluble
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; citrus
SMILES記法
CCOc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-2-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
InChI Key
GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ネロリンブロメリアは2-ナフトールのアルキルエーテルであり、一般に芳香剤や香料として用いられます。
アプリケーション
2-エトキシナフタレンの蛍光は、m-フタル酸ジメチルや安息香酸メチルによって弱く消光されることが証明されています。重要なことは、溶媒の極性が高まるにつれて、高濃度では安息香酸メチルが蛍光を増加させることです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W276804-BULK-K:
W276804-1KG-K:4548173972794
W276804-10KG:
W276804-10KG-K:4548173972787
W276804-1KG:
W276804-VAR-K:
W276804-SAMPLE:
W276804-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and characterization of zeolite catalysts for etherification reaction
Kim JW, et al.
Catalysis Today, 87(1-4), 195-203 (2003)
Etherification of β-naphthol with alkanols using modified clays and sulfated zirconia
Yadav GD and Krishnan MS
Industrial & Engineering Chemistry Research, 37(8), 3358-3365 (1998)