Merck
W270202
Sigma-Aldrich
5-メチルフルフラール
≥98%, FG
別名:
5-メチル-2-フルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2
CAS番号:
分子量:
110.11
FEMA番号:
2702
Beilstein:
106895
EC Number:
欧州評議会番号:
119
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.001
NACRES:
NA.21
官能:
caramel; maple; spicy; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
不純物
<0.1% DMF (residual starting material)
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; maple; spicy; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-メチルフルフラールは、タマリンド、ダッチコーヒー、樽熟成ワインおよび揚げた大豆の揮発性香料成分の1つとして認識されています。
アプリケーション
  • 地理的・種的分類の目的で行われた SPME-GC-MS によるフィリピン産コーヒーのメタボロミクスフィンガープリント:この試験では、フィリピン産コーヒーのメタボロミクスフィンガープリントを作成するために、固相マイクロ抽出ガスクロマトグラフィー質量分析法(SPME-GC-MS)が用いられ、5-メチルフルフラールなどの化合物を特定することで、地理的・種的分類が行われました。この研究は、5-メチルフルフラールがコーヒーの品種を識別する上で潜在的な可能性があることを示し、食品生化学におけるその応用を明らかにしています(Ongo et al., 2020)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W270202-100G:
W270202-BULK-K:
W270202-5KG-K:4548173972039
W270202-1KG:
W270202-25KG-K:4548173972022
W270202-SAMPLE:
W270202-100G-K:4548173972008
W270202-VAR-K:
W270202-25KG:
W270202-5KG:
W270202-1KG-K:4548173972015
W270202-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile flavor components of deep fat-fried soybeans.
Wilkens WF & Lin FM.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18, 337-339 (1970)
Volatile flavor components of tamarind (Tamarindus indica L.).
Zhang Y, et al.
J. Essent. Oil Res., 2(4), 197-198 (1990)
Formation and degradation of furfuryl alcohol, 5-methylfurfuryl alcohol, vanillyl alcohol, and their ethyl ethers in barrel-aged wines.
Spillman PJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(2), 657-663 (1998)
Studies on the Flavor Compounds of Dutch Coffee by Headspace GC-Mass.
Hwang SH, et al.
Korean journal of food and cookery science, 30(5), 596-602 (2014)
S Uddin et al.
Biochemistry and molecular biology international, 35(1), 185-195 (1995-01-01)
Furfural and methylfurfural are dietary mutagens and are present in various food products and beverages. The alkaline-induced unwinding of calf thymus DNA permitted the measurement of the number of strand breaks formed by furfural and methylfurfural, as a function of