由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
garlic; onion; vegetable; sulfurous; tomato
SMILES記法
COC(=O)CCSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W272000-5KG-K:4548173972336
W272000-VAR-K:
W272000-SAMPLE-K:
W272000-SAMPLE:
W272000-250G:
W272000-1KG-K:4548173972312
W272000-250G-K:4548173972329
W272000-1KG:
W272000-BULK-K:
W272000-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック