由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; pineapple; sulfurous
SMILES記法
CCOC(=O)CCSC
InChI
1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
YSNWHRKJEKWJNY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Identification of new strawberry sulfur volatiles and changes during maturation.: Du et al. explore sulfur volatiles in strawberries, noting the presence of ethyl 3-(methylthio)propionate among new compounds discovered. The study provides insights into how these volatiles evolve during fruit maturation, impacting flavor and aroma profiles (Du et al., 2011).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W334308-5KG:
W334308-SAMPLE:
W334308-1KG-K:4548173977263
W334308-BULK-K:
W334308-1KG:
W334308-100G:
W334308-SAMPLE-K:
W334308-5KG-K:4548173977270
W334308-100G-K:4548173977256
W334308-VAR-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)