W317705
p-メンタ-8-チオール-3-オン
mixture of cis and trans, ≥95%, FG
別名:
8-メルカプトメントン, Buchuメルカプタン, 2-(1-メルカプト-1-メチルエチル)-5-メチルシクロヘキサノン
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]20/D −21°, neat
組成
may contain Pulegone
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
SMILES記法
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- RIFM の香料成分安全性評価、p-メントサ-8-チオール-3-オン、CAS 登録番号 38462-22-5:このレビューでは、p-メンタ-8-チオール-3-オンの包括的な安全性評価を提供しており、香料配合における用途に焦点を当てています。この研究では、この化合物′の毒性学的プロファイルを評価し、消費者製品における安全な使用レベルについて考察しています。この研究では、この化合物′の独特な嗅覚特性により、香料成分としての潜在的可能性が強調されています。(Api et al., 2021)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W317705-5KG-K:
W317705-BULK:
W317705-1KG-K:4548173975658
W317705-100G-K:4548173975641
W317705-SAMPLE-K:
W317705-250G:
W317705-SAMPLE:
W317705-1KG:
W317705-100G:
W317705-VAR-K:
W317705-250G-K:4548173975665
W317705-5KG:
W317705-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック