Merck
W357804
Sigma-Aldrich
2-メチル-4-プロピル-1,3-オキサチアン、cis体およびtrans体混合物
≥98%, FG
別名:
2-トロピカルオキサチアン, トロパシアン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16OS
CAS番号:
分子量:
160.28
FEMA番号:
3578
欧州評議会番号:
11540
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
16.030
NACRES:
NA.21
官能:
green; tropical
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; tropical
SMILES記法
CCCC1CCOC(C)S1
InChI
1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-メチル-4-プロピル-1,3-オキサチアン(シスおよびトランスの混合物)はイエローパッションフルーツの重要な硫黄含有芳香および香味化合物です。
アプリケーション
  • ソーヴィニヨン・ブラン果汁の発酵におけるシス-2-メチル-4-プロピル-1,3-オキサチアン、品種特有のチオール化合物、およびアセトアルデヒドの進化と相関関係:この研究では、ソーヴィニヨン・ブランの醸造中にシス-2-メチル-4-プロピル-1,3-オキサチアンが品種特有のチオール類およびアセトアルデヒドと相互作用し、ワイン′のアロマ特性に影響を与えることを明らかにしました(Wang et al., 2020)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W357804-SAMPLE-K:
W357804-VAR-K:
W357804-100G-K:4548173979076
W357804-SAMPLE:
W357804-1KG:
W357804-1KG-K:4548173979083
W357804-25G-K:4548173979090
W357804-100G:
W357804-25G:
W357804-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of new sulfur-containing volatiles in yellow passionfruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Engel KH & Tressl R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(12), 2249-2252 (1991)
Identification and synthesis of two new organic sulfur compounds from the yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Winter M, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(5), 1613-1620 (1976)