Merck
W331007
Sigma-Aldrich
チオ酪酸メチル
≥97%, FG
別名:
S-メチルチオブタノアート, S-メチルチオブチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COSCH3
CAS番号:
分子量:
118.20
FEMA番号:
3310
EC Number:
欧州評議会番号:
2328
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.032
NACRES:
NA.21
官能:
cheese; musty; sulfurous
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cheese; musty; sulfurous
SMILES記法
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • RIFM 香料成分の安全性評価、メチルチオブチレート、CAS 登録番号 2432-51-1:本研究では、香料成分としてのメチルチオブチレートの安全性を評価し、その毒性とさまざまな用途における潜在的な影響を評価しています(Api et al., 2020)。
  • ワタアブラムシ(Aphis gossypii)のマラチオン感受性および耐性系統におけるカルボキシエステラーゼ活性、cDNA 配列、および遺伝子発現:本研究では、メチルチオブチレートを用いて酵素活性を特徴づけ、農薬耐性におけるカルボキシルエステラーゼの役割を検証しています(Pan et al., 2009)。
  • ハムスターの催淫タンパク質であるアフロディシンの匂い物質とフェロモンとの結合:アフロディシン′の結合特性に関する研究では、潜在的なリガンドとしてのメチルチオブチレートの評価も含まれており、フェロモンのシグナル伝達メカニズムの理解に貢献しています(Briand et al., 2000)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W331007-BULK-K:
W331007-1KG:
W331007-100G:
W331007-SAMPLE-K:
W331007-1KG-K:4548173976952
W331007-VAR-K:
W331007-5KG-K:4548173976969
W331007-100G-K:4548173976945
W331007-5KG:
W331007-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A G Singer et al.
Physiology & behavior, 30(1), 139-143 (1983-01-01)
A volatile sulfur-containing compound that is characteristic of estrous (Day 1) hamster vaginal discharge has been identified as methyl thiolbutyrate (MTB). From numerous measurements of MTB concentration on each day of the estrous cycle, it is clear that this compound