Merck
91307
Supelco
5-メチルフルフラール
analytical standard
別名:
5-メチル-2-フルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
106895
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.528-1.532
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
91307-BULK:
91307-1ML:
91307-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rosario Sánchez-Gómez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(45), 10861-10872 (2014-10-23)
Vine-shoots are an important waste in all viticulture areas that should be re-used with innovative applications. The aim of this work was to produce Airén waste vine-shoot aqueous extracts by four solid-liquid extraction techniques such as conventional solid-liquid extraction (CSLE)