Merck
W278408
Sigma-Aldrich
ノナン酸
≥96%, FG
別名:
ペラルゴン酸, 酸C9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7COOH
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2784
Beilstein:
1752351
EC Number:
欧州評議会番号:
29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.029
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 1010
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 315
蒸気密度
5.5 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96%
expl. lim.
9 %
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
waxy; cheesy; tallow
SMILES記法
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nonanoic acid occurs naturally in Pelargonium L′Her. It one of the flavor constituents of cooked rice, acerola fruit, licorice and yogurt.
アプリケーション
Nonanoic acid has been used as a standard for the quantification of odorant compounds in French mimosa absolute oil by GC-Sniffing.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W278408-1KG-K:4548173972893
W278408-SAMPLE:
W278408-BULK-K:
W278408-VAR-K:
W278408-20KG:
W278408-10KG:
W278408-10KG-K:4548173972886
W278408-SAMPLE-K:
W278408-20KG-K:4548173972909
W278408-1KG:
W278408-5KG:
W278408-5KG-K:4548173972916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile flavor components of licorice.
Frattini C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(6), 1238-1241 (1977)
Volatile flavor compounds in yogurt: a review
Cheng H.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(10), 938-950 (2010)
Alternative management of roadside vegetation.
Barker AV & Prostak RG.
HortTechnology, 19(2), 346-352 (2009)
Zhiyong Sun et al.
Applied microbiology and biotechnology, 74(1), 69-77 (2006-10-26)
Pseudomonas putida KT2440 grew on glucose at a specific rate of 0.48 h(-1) but accumulated almost no poly-3-hydroxyalkanoates (PHA). Subsequent nitrogen limitation on nonanoic acid resulted in the accumulation of only 27% medium-chain-length PHA (MCL-PHA). In contrast, exponential nonanoic acid-limited
Zhiyong Sun et al.
Journal of biotechnology, 143(4), 262-267 (2009-07-28)
Medium-chain-length polyhydroxyalkanoates (MCL-PHAs) were produced in carbon-limited, single-stage, fed-batch fermentations of Pseudomonas putida KT2440 by co-feeding nonanoic acid (NA) and glucose (G) to enhance the yield of PHA from NA. An exponential (mu=0.25 h(-1)) followed by a linear feeding strategy