Merck
W359904
Sigma-Aldrich
trans-2-メチル-2-ブテン酸
≥99%, FG
別名:
チグリン酸, trans-2,3-ジメチルアクリル酸, trans-2-メチル-2-ブテン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)COOH
CAS番号:
分子量:
100.12
FEMA番号:
3599
Beilstein:
1236500
EC Number:
欧州評議会番号:
10168
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.064
NACRES:
NA.21
官能:
brown; spicy
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
bp
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
brown; spicy
SMILES記法
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
InChI Key
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • trans-2-メチル-2-ブテン酸官能基を持つビステルピリジルホモレプティック Ru(II)複合体の高いモル吸光係数:色素増感太陽電池用の色素としての可能性:この研究では、色素増感太陽電池用の色素として trans-2-メチル-2-ブテン酸を組み込んだ Ru(II)複合体の合成と応用について調査しています。この化合物は、高いモル吸光係数と優れた光物性により、太陽電池の効率を高める有望な候補物質となっています(Adeloye et al., 2012)。
  • Trans–2-メチル-2-ブテン酸官能基を持つビピリジル-フェナントロリン混合リガンド Ru(II)ヘテロレプティック複合体の合成、光物理学的および電気化学的特性:この研究では、trans–2-メチル-2-ブテノ酸官能基を持つ Ru(II)ヘテロレプティック複合体の合成と特性評価に焦点を当てています。この研究では、化合物′の光物理学的および電気化学的特性に焦点を当て、光電子デバイスや触媒用途への利用可能性を示しています(Adeloye, 2011)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F
引火点(℃)
95 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
W359904-5KG:
W359904-SAMPLE:
W359904-1KG-K:4548173979342
W359904-1KG:
W359904-5KG-K:4548173979359
W359904-BULK-K:
W359904-100G-K:4548173979335
W359904-VAR-K:
W359904-SAMPLE-K:
W359904-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Tigliane-type diterpene esters from Synadenium grantii.
R Bagavathi et al.
Planta medica, 54(6), 506-510 (1988-12-01)
K D Santos et al.
International journal of immunopharmacology, 18(12), 761-769 (1996-12-01)
The present study was undertaken to assess the influence of 25 organic acids, which appear in high concentrations in tissues of patients with various organic acidaemias, on the proliferation of human peripheral lymphocytes stimulated with concanavalin A (Con A) (a
Araceli Larios et al.
Applied microbiology and biotechnology, 65(4), 373-376 (2004-07-13)
Candida antarctica lipase fraction B (CAL-B) showed substrate specificity in the synthesis of esters in hexane involving reactions of short-chain acids having linear (acetic and butyric acids) and branched chain (isovaleric acid) structures, an unsaturated (tiglic acid) fatty acid, and
Athula B Attygalle et al.
Journal of chemical ecology, 30(3), 577-588 (2004-05-14)
Analyses of pygidial gland contents of two species of a previously uninvestigated family of beetles (Trachypachidae) by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) revealed that their chemistry is similar to that reported from many members of the family Carabidae. Nevertheless, the composition
[Effects of a skin stimulating salve].
W RIESE
Wiener medizinische Wochenschrift (1946), 100(45-46), 758-759 (1950-11-25)