Merck
W319902
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-フェニル-2-ヘキサナール
≥96%, FG
別名:
カカオヘキセナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
CAS番号:
分子量:
188.27
FEMA番号:
3199
EC Number:
欧州評議会番号:
10365
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.099
NACRES:
NA.21
官能:
bitter; chocolate; cocoa
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
bitter; chocolate; cocoa
SMILES記法
[H]C(C(C1=CC=CC=C1)=CCC(C)C)=O
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3
InChI Key
YURDCJXYOLERLO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 焼いたボラの卵の香気活性揮発性成分の特性:この研究では、焼いたボラの卵の独特な香りの特徴に寄与する主要成分として 5-メチル-2-フェニル-2-ヘキサナールを同定しました。この研究は、食品の香りに揮発性化合物が果たす役割と風味科学への洞察を提供し、食品業界における製品開発の向上に寄与しています(Fang M et al., 2022)。
  • F344 ラットにおける 5-メチル-2-フェニル-2-ヘキサナールの 90 日間亜慢性毒性試験:この毒性学的評価では、5-メチル-2-フェニル-2-ヘキサナールの安全性を評価し、さまざまな消費者向け製品での使用に不可欠なデータを提供しています。その毒性学的特性を理解することは、その用途における安全性を確保する手がかりとなり、規制当局の承認と消費者の安全にとって極めて重要です(Ogawa K et al., 2021)。
  • カマドウマ(Troglophilus cavicola)と T. neglectus(キリギリス亜目:カマドウマ科)の雄の体臭腺分泌物中に存在する5-メチル-2-フェニル-2-ヘキサナール:カマドウマの体臭腺中に 5-メチル-2-フェニル-2-ヘキサナールが存在することを説明し、化学的コミュニケーション、および交尾行動におけるその役割を示唆しています。このような研究は、動物行動とフェロモンに基づくコミュニケーションシステムに対する理解を深めるものです(Leis HJ et al., 1998)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W319902-VAR-K:
W319902-100G-K:
W319902-1KG-K:4548173975832
W319902-250G:
W319902-100G:
W319902-SAMPLE:
W319902-5KG:
W319902-5KG-K:4548173975856
W319902-1KG:
W319902-SAMPLE-K:
W319902-250G-K:4548173975849
W319902-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Alekandra Bojke et al.
Journal of microbiological methods, 169, 105835-105835 (2020-01-10)
In this study, a procedure was developed to determine aldehydes using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) followed by gas chromatography (GC) coupled with mass spectrometry (MS). The aldehydes selected for research had previously been identified in various species of insects. Minimal
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)