由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
不純物
<2.0% tiglic acid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
116-122 °C
密度
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity
SMILES記法
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
InChI Key
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Gas-Phase Reaction of trans-2-Methyl-2-butenal with Cl: Kinetics, Gaseous Products, and SOA Formation.: This study provides a comprehensive analysis of the atmospheric reactions involving trans-2-Methyl-2-butenal, highlighting its impact on air quality and secondary organic aerosol (SOA) formation. Such insights are crucial for environmental chemists and policymakers aiming to understand and mitigate air pollution (Antiñolo et al., 2020).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W340707-SAMPLE-K:
W340707-BULK:
W340707-1KG-K:
W340707-BULK-K:
W340707-SAMPLE:
W340707-5KG-K:
W340707-100G:
W340707-5KG:
W340707-VAR-K:
W340707-1KG:
W340707-100G-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)